Learn More
UBXN2A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98564-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18614392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 326.00
    € 307.65 / 100µL
    Save € 18.35
    5% Off
Description
UBXN2A Polyclonal antibody specifically detects UBXN2A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
UBXN2A
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
MGC138202, UBX domain containing 4, UBX domain protein 2A, UBX domain-containing protein 2A, UBX domain-containing protein 4, UBXD4
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UBXN2A fragment.
100 μg
Primary
Human
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
165324
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.