Learn More
UCK Antibody (OTI1A12), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74779FR
Artikelnummer. 18153547
  • € 751.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
UCK Monoclonal specifically detects UCK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
UCK
Monoclonal
DyLight 680
PBS with 0.05% Sodium Azide
UCK1
Full length recombinant protein of human UCK (NP_113620) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI1A12
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Cytidine monophosphokinase 1, EC 2.7.1.48, FLJ12255, Uridine monophosphokinase 1, uridine-cytidine kinase 1, URK1UCK 1
Mouse
Affinity Purified
DNA replication Transcription Translation and Splicing
83549.0
Store at 4°C in the dark.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.