Learn More
UCK1 Mouse anti-Human, Clone: OTI4C2, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies CF501473
Encompass_Preferred
Product Code. 17641491
  • € 726.00 / 100µg
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Phosphorylates uridine and cytidine to uridine monophosphate and cytidine monophosphate. Does not phosphorylate deoxyribonucleosides or purine ribonucleosides. Can use ATP or GTP as a phosphate donor. Can also phosphorylate cytidine and uridine nucleoside analogs such as 6-azauridine, 5-fluorouridine, 4- thiouridine, 5-bromouridine, N(4)-acetylcytidine, N(4)- benzoylcytidine, 5-fluorocytidine, 2-thiocytidine, 5- methylcytidine, and N(4)-anisoylcytidine.
Specifications
Specifications
UCK1
Monoclonal
Unconjugated
UCK1
URK1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
83549
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
OTI4C2
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Q9HA47
UCK1
Full length human recombit protein of human UCK1 produced in HEK293T cell.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt