missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ULBP-2/5/6 Antibody (165903), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1298PECY55
This item is not returnable.
View return policy
Description
ULBP-2/5/6 Monoclonal antibody specifically detects ULBP-2/5/6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| ULBP-2/5/6 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 80328 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 165903 | |
| Flow Cytometry | |
| ALCAN-alpha, N2DL2, NKG2DL2, RAET1H, RAET1L, UL16 binding protein 2, ULBP2 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human ULBP-2, Accession # Q9BZM5 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido