Learn More
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 65 Basic Disperser
GREENER_CHOICE
Product Code. 13430597 Shop All IKA Products
Click to view available options
Speed:
7200 rpm
Unit Size:
Each
Product Code. 13430597
Brand: IKA™ 0004023500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Provides a wide speed range from 8,000 to 30,000rpm that enables users to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters. IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 65 Basic Disperser offers three rotor-stator configurations for a wide range of applications.
  • Extremely powerful dispersing instrument for volumes from 2 to 50L (H2O) for typical pilot plant stations
  • Reproducible operations due to constant speed even with changes in viscosities
  • Electronic overload protection
  • Cables and plugs not included in the delivery
  • Plug-in connectors facilitate exchange of dispersing elements
  • Stainless steel dispersing elements for use under vacuum and pressure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Basic Disperser
Speed 7200 rpm
Voltage 3 x 400 V
Electrical Requirements 3 x 400 V, 50 Hz, 1800/1500 W
Hertz 50/60 Hz
Wattage 1500/1500 W
Volume Range (Metric) 2 to 50 L
Depth (Metric) 400 mm
Height (Metric) 271 mm
Width (Metric) 185 mm
Model T 65 ULTRA-TURRAX™
Packaging Quantity 1 Ea.
Viscosity 5000 mPas
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado