Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Undercounter cabinets on casters
- EN 16121:2017 certified and/or complied
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
- Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Mobile Storage Cabinet |
| Color | Blue |
| Cabinet Type | Underbench cabinet |
| Dimensions (D x W x H) | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
| Hinge Side | Left and Right |
| No. of Doors | 2 |
| No. of Drawers | None |
| Width (English) | 35.4 in. |
| Width (Metric) | 900 mm |
| With Casters | Yes |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?