Learn More
UNG Antibody (OTI1A11), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74785G
Product Code. 18155527
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
UNG Monoclonal specifically detects UNG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
UNG
Monoclonal
DyLight 488
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
UNG
Full length recombinant protein of human UNG (NP_550433) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI1A11
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
DGUEC 3.2.2, HIGM4EC 3.2.2.27, UDGDKFZp781L1143, UNG15, UNG1uracil-DNA glycosylase 1, uracil-DNA glycosylase 2, UNG2, uracil-DNA glycosylase
Mouse
Affinity Purified
Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Stem Cell Markers
7374.0
Store at 4°C in the dark.
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.