Learn More
Abeba™ UNI6 36750 Shoes
Product Code. 15670498
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. 15670498
Brand: Abeba™ 36750/37
Only null left
Add to basket
Add to basket
ESD dissipative shoe includes special lining with silver ions that absorbs resperation which allows the foot to breathe.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Smooth leather white
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350112)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
Specifications
Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Color White
Liner Material Microfiber
Material Leather
Size 37
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Polyurethane
Style 36750
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.