Learn More
Abeba™ UNI6 6781 Shoes
Product Code. 15612238
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. 15612238
Brand: Abeba™ 6781/43
Only null left
Add to basket
Add to basket
Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Microfiber black
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350112)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
Specifications
Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Color Black
Material Microfiber
Size 43
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Polyurethane
Style 6781
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato