Learn More
Alexandra™ Unisex Lab Coat with Hip Pockets, Royal Blue
Description
- Two hip pockets one chest pocket
- Machine washable and industrially launderable
- Unisex
- Length 43 in./ 110cm
- Fabric Weight: 245gsm
- 67% polyester/33% cotton
Spécification
Spécification
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polycotton |
| Color | Royal Blue |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Model | G178 |
| Size (English) Chest | 42 in. |
| Weight (Metric) | 245 gsm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?