Learn More
Kinesis™ PEEK Chromatography Tubing
Codice prodotto. 13099882
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
0.005 in.
0.007 in.
0.01 in.
0.02 in.
0.03 in.
0.04 in.
Overall Length (English):
5 ft.
50 ft.
100 ft.
Maximum Pressure:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Color:
Blue
Green
Natural
Orange
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Each
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (English) Inner Overall Length (English) Maximum Pressure Color Dimensione della confezione
13099882 0.02 in. 5 ft. 7000 psi (483 bar) Orange Each
13069892 0.005 in. 5 ft. 7000 psi (483 bar) Red Each
13039882 0.01 in. 5 ft. 7000 psi (483 bar) Natural Each
13009902 0.007 in. 50 ft. 7000 psi (483 bar) Yellow Each
13029892 0.03 in. 5 ft. 7000 psi (483 bar) Green Each
13039902 0.04 in. 5 ft. 5000 psi (345 bar) Natural Each
13059882 0.01 in. 50 ft. 7000 psi (483 bar) Blue Each
13049892 0.03 in. 100 ft. 7000 psi Green Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13099882 Fornitore Kinesis™ N. del fornitore 0200620
Big Savings for Better Separation
Use promo code 27992
Visualizza tutte le promozioni
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
An excellent replacement for stainless steel tubing
Can be used in place of stainless steel tubing in most liquid analytical systems
  • Biocompatible, inert and easy to cut
  • Great for high-pressure applications
  • Wide choice of outer and inner diameters
  • Many sizes color-coded for easier inner diameter identification
Specifica
Type Tubing
Color Orange
For Use With (Application) High-Pressure Applications
Diameter (English) Inner 0.02 in.
Overall Length (English) 5 ft.
Material PEEK
Maximum Pressure 7000 psi (483 bar)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.