Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 57-13-6 |
| Color | White |
| Density | 1.335g/cm3 at 20°C |
| Molecular Formula | CH4N2O |
| Quantity | 500 g |
| Synonym | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
| InChI Key | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(=O)(N)N |
| IUPAC Name | urea |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.056 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?