Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 47.0°C to 51.0°C |
| Color | White |
| Boiling Point | 182.0°C to 184.0°C |
| Flash Point | 92°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Plastic bottle |
| Linear Formula | H2NCO2C2H5 |
| Quantity | 50 g |
| Beilstein | 03,22 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Urethane
- Danger
- Carcinogenicity Category 1B
- H350-May cause cancer.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?