missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Urethane-d5, TRC

Código de producto. 30457374
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30457374 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30457374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU82530250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Urethane-d5
CAS 73962-07-9
Molecular Formula C3 2H5 H2 N O2
Quantity 50 mg
Synonym Ethan-d5-ol','carbamate (9CI), Carbamic acid ethyl-d5 ester, Ethyl-d5 carbamate, Urethane-d5, Urethane-D5 (ethyl-D5)
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)N
IUPAC Name 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl carbamate
Molecular Weight (g/mol) 94.12
Formula Weight 94.0791
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.