missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Urocortin III, Mouse, free acid

For cellular and molecular biology applications

Merk:  Alfa Aesar™ J66579.M¬

Overige gegevens : Gewicht : 0.00001kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15447989

  • Prijs op aanvraag / 1 mg

Vanwege prijswijzigingen kan dit artikel niet OnLine besteld worden: 20 4877000. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling tel: {1}.


Specificatie

Specificatie

4174.00
Mouse
Solid
-30° to -10°C
HPLC
1mg
RUO
Urocortin III, mouse, free acid
Video's
SDS

For Research Use Only