Learn More
USAG1/SOSTDC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98942-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18601886
  • € 216.00 / 50µL
Description
USAG1/SOSTDC1 Polyclonal antibody specifically detects USAG1/SOSTDC1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
USAG1/SOSTDC1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
cystine-knot containing secreted protein, DKFZp564D206, Ectodermal BMP inhibitor, ECTODIN, sclerostin domain containing 1, sclerostin domain-containing protein 1, USAG-1, USAG1uterine sensitization-associated protein-1, Uterine sensitization-associated gene 1 protein
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human USAG1/SOSTDC1.
50 μg
Signal Transduction
25928
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
0.2 μm filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.