Description
USAG1/SOSTDC1 Polyclonal specifically detects USAG1/SOSTDC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | USAG1/SOSTDC1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulation | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | NP_056279 |
| Gene Alias | cystine-knot containing secreted protein, DKFZp564D206, Ectodermal BMP inhibitor, ECTODIN, sclerostin domain containing 1, sclerostin domain-containing protein 1, USAG-1, USAG1uterine sensitization-associated protein-1, Uterine sensitization-associated gene 1 protein |
| Gene Symbols | SOSTDC1 |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?