Learn More
USP13 Antibody (S08-8D3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-19798-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18604943
  • € 421.00 / 50µL
Description
USP13 Monoclonal antibody specifically detects USP13 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
USP13
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
8975
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
S08-8D3
Unconjugated
Deubiquitinating enzyme 13, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, Isopeptidase T-3, ISOT-3, ISOT3IsoT-3, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 13, ubiquitin specific peptidase 13 (isopeptidase T-3), ubiquitin specific protease 13 (isopeptidase T-3), ubiquitin thioesterase 13, Ubiquitin thiolesterase 13, Ubiquitin-specific-processing protease 13
A synthetic peptide of human USP13 (Uniprot # Q92995)
50 μg
Primary
Human, Mouse
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt