missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
USP39 Polyclonal antibody specifically detects USP39 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | USP39 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000-1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | CGI-21, HSPC332, Inactive ubiquitin-specific peptidase 39,65K, SAD1 homolog, SAD1MGC75069, small nuclear ribonucleoprotein 65kDa (U4/U6.U5), SnRNP assembly defective 1 homolog, SNRNP65, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated 65 kDa protein, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 2, ubiquitin specific peptidase 39, ubiquitin specific protease 39 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 336-565 of human USP39 (NP_006581.2). GTKKKKKTIVTDVFQGSMRIFTKKLPHPDLPAEEKEQLLHNDEYQETMVESTFMYLTLDLPTAPLYKDEKEQLIIPQVPLFNILAKFNGITEKEYKTYKENFLKRFQLTKLPPYLIFCIKRFTKNNFFVEKNPTIVNFPITNVDLREYLSEEVQAVHKNTTYDLIANIVHDGKPSEGSYRIHVLHHGTGKWYELQDLQVTDILPQMITLSEAYIQIWKRRDNDETNQQGA |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?