Learn More
USP44 Monoclonal Antibody (OTI1F9), TrueMAB™, OriGene
Description
USP44 Monoclonal antibody specifically detects USP44 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | USP44 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI1F9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | USP44 |
| Gene Accession No. | Q9H0E7 |
| Gene Alias | Deubiquitinating enzyme 44; E430004F17Rik; hypothetical protein MGC55661; inactive deubiquitinating enzyme 44; inactive ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 44; inactive ubiquitin thioesterase 44; inactive ubiquitin-specific-processing protease 44; LOW QUALITY PROTEIN: ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 44; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 44; ubiquitin specific peptidase 44; ubiquitin specific peptidase 49 pseudogene; ubiquitin specific protease 44; ubiquitin thioesterase 44; ubiquitin thiolesterase 44; ubiquitin-specific-processing protease 44; USP44; zgc:55661 |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?