Learn More
UT2/SLC14A2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-44375
Product Code. 18201104
  • € 548.00 / 0.10mL
Description
UT2/SLC14A2 Polyclonal specifically detects UT2/SLC14A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
UT2/SLC14A2
Polyclonal
Unconjugated
PBS and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide
FLJ16167, HUT2UT-A2, hUT-A6, MGC119566, solute carrier family 14 (urea transporter), member 2, Solute carrier family 14 member 2, urea transporter 2, Urea transporter, kidney, urea transporter-2, UT2MGC119567, UTA, UTR
Rabbit
Affinity Purified
RUO
8170
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:25, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin
Q62668
SLC14A2
Produced against a synthetic peptide mapped to the C-terminal tail (amino acids 911-929) of rat UT-A1 (antibody designation L194)
0.1 mL
Primary
Detects approx 97 and 127kDa.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only