Läs mer
Jenway™ UV Ultra-Micro Cuvette
Produktkod. 15401570
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
100 μL
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15401570
missing translation for 'mfr': Jenway™ 8307088
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Quartz construction Jenway™ Ultra-Micro Cuvette is for use in both the UV and visible range.
  • For use with both UV and visible range
  • 10mm pathlength
  • Quartz construction
Specifikationer
Capacity (Metric) 100 μL
Material Quartz
Path Length 10 mm
For Use With (Equipment) Spectrophotometer
For Use With (Application) UV/Vis Spectrophotometry
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.