Learn More
BUCHI Vacuum Pump V-600 for Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator for multiple benchtop Rotavapors
Product Code. 17204864 Shop All Buchi Products
Click to view available options
Includes:
Secondary Coil Condenser
Secondary Coil Condenser, Woulff Bottle
Secondary Cold Trap Condenser
Secondary Cold Trap Condenser, Woulff Bottle
Woulff Bottle
Förpackningsstorlek
Each
Control:
I-300
I-300 Pro
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17204864
missing translation for 'mfr': BUCHI 11V600100
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Vacuum Pump V-600 is a chemically resistant 3-stage diaphragm pump with silent and economical operation that makes it suited to work with the R-220 Pro or multiple benchtop Rotavapors.
  • Chemically resistant 3-stage diaphragm pump
  • Quiet and economical operation
  • Optimally suited to work with the R-220 Pro, multiple Rotavapors or SyncorePlus Parallel Evaporation
  • 1.5 mbar final vacuum
  • 3.1 m3/hr. vacuum capacity
Tekniske data
Max. Vacuum 1.5 mbar
Includes Woulff Bottle
Flow Rate 3.1 m³/hr.
Pump Type Oilless Diaphragm Pump
Voltage 100/240 V
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.