Learn More
Hamilton™ VALVE, HV, 3-2-Y, PSD/4
Product Code. 10690561
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
PSD/4 Compact Syringe Pump
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
10690561 PSD/4 Compact Syringe Pump Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10690561 Supplier Hamilton™ Supplier No. 742701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 567.00
    € 529.11 / Pack of 1
    Save € 37.89
    6% Off
Estimated Shipment: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mechanically tough, Y-shaped valve suitable for a PSD/4 compact syringe pump.. Hamilton™ VALVE, HV, 3-2-Y, PSD/4 is chemically and thermally resistant.
  • CTFE (chlorotrifluorethylene) construction
    • High compression strength
    • Low gas permeability
    • Mechanically, chemically, thermally resistant
  • Suitable for PSD/4 compact syringe pump
Specifications
For Use With (Equipment) PSD/4 Compact Syringe Pump
Type 3-2-Y Valve
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.