missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAM1 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 30228055 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30228055 20 μL 20µL
30228940 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30228055 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP33514820ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

VAM1 Polyclonal antibody specifically detects VAM1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VAM1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:2000, ELISA
Formulation PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias MAGUK protein p55T, membrane protein, palmitoylated 6 (MAGUK p55 subfamily member 6), p55T, protein associated with Lin7 2, VAM-1PALS2VAM1MAGUK p55 subfamily member 6, Veli-associated MAGUK 1
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-420 of human VAM1 (NP_057531.2).,, Sequence:, VKCHFDYNPYNDNLIPCKEAGLKFSKGEILQIVNREDPNWWQASHVKEGGSAGLIPSQFLEEKRKAFVRRDWDNSGPFCGTISSKKKKKMMYLTTRNAEFDRHEIQIYEEVAKMPPFQRKTLVLIGAQGVGRRSLKNRFIVLNPTRFGTTVPFTSRKPREDEKDGQAYKFVSRSEMEADIKAGKYLEHGEYEGNLYGTKID
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51678
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.