Learn More
TOKU-E™ Vancomycin ReadyMade™ Solution
Beschreibung
- CAS Number: 1404-93-9
- Molecular Formula: C66H75Cl2N9O24 · HCl
- Molecular Weight: 1485.71 g/mol
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Solution
- Source: Streptomyces orientalis
- Spectrum: Vancomycin HCl inhibits growth of many Gram-positive bacteria including the antibiotic-resistant superbug, MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus). Vancomycin HCl is effective against MRSA because it inhibits cell wall synthesis through a different mechanism other than β-lactam antibiotics
- Mechanism of Action: Vancomycin HCl prevents cell wall synthesis by two separate mechanisms. One mechanism prevents N-acetylmuramic acid (NAM) and N-acetylglucosamine (NAG) peptides from linking together forming the peptidoglycan backbone through the incorporation of the Vancomycin HCl molecule to the D-alanyl-D-alanine terminal. The second mechanism prevents crosslinking between amino acid residues in the peptidoglycan chain altering bacterial cell membrane permeability as well as RNA synthesis
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Vancomycin Hydrochloride |
| Physical Form | Liquid |
| CAS | 1404-93-9 |
| Source | Streptomyces orientalis |
| Packaging | Plastic bottle |
| Sterile Filtered | Yes, 0.22 μm |
| Sterility | Sterile |
| Color | Colorless |
| Concentration | 100 to 105 mg/mL |
| Quantity | 5 x 10 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?