missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VDAC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-35374-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
VDAC1 Polyclonal antibody specifically detects VDAC1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
| VDAC1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| hVDAC1, MGC111064, Outer mitochondrial membrane protein porin 1, Plasmalemmal porin, PORIN, Porin 31HL, Porin 31HM, PORIN-31-HL, VDAC, VDAC-1, voltage-dependent anion channel 1, voltage-dependent anion-selective channel protein 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human VDAC1 (NP_003365.1).,, Sequence:, MAVPPTYADLGKSARDVFTKGYGFGLIKLDLKTKSENGLEFTSSGSANTETTKVTGSLETKYRWTEYGLTFTEKWNTDNTLGTEITVEDQLARGLKLTFDSSFSPNTGKKNAKIKTGYKREHINLGCDMDFDIAGPSIRGALVLGYEGWLAGYQMNFETAKSRVTQSNFAVGYKTDEFQLHTNVNDGTEFGGSIYQKVNKKLETAVNLAWTAGNSNTRFGIAAKYQIDPDACFSAKVNNSSLIGLGYTQTLKPGIKLTLSALLDGKNVNAGGHKLGLGLEFQA | |
| 100 μL | |
| Cellular Markers, Mitochondrial Markers | |
| 7416 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?