missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VDAC2 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97576AF594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VDAC2 Polyclonal specifically detects VDAC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| VDAC2 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 594 | |
| FLJ23841, hVDAC2, Outer mitochondrial membrane protein porin 2, POR, VDAC-2, voltage-dependent anion channel 2, voltage-dependent anion-selective channel protein 2 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human VDAC2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 7417 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu