Learn More
VEGF 121 Rabbit anti-Human, Clone: 64, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89193-100UL
 View more versions of this product
Product Code. 18204118
  • € 552.00 / 100µL
Description
VEGF 121 Monoclonal specifically detects VEGF 121 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VEGF 121
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
64
ELISA 1:5000-1:10000, Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000
MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor
Recombinant Human VEGF 121 protein
100 μg
Angiogenesis, Biologically Active Proteins
7422
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato