Learn More
VEGFR1/Flt-1 Antibody (EWC), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB600-1004F
Product Code. 18561463
  • € 666.00 / 0.10mL
Description
VEGFR1/Flt-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR1/Flt-1 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VEGFR1/Flt-1
Monoclonal
FITC
EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT, FLT-1, Fms-like tyrosine kinase 1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascularpermeability factor receptor), FRT, Tyrosine-protein kinase FRT, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, vascular endothelial growth factor receptor 1, Vascular permeability factor receptor, VEGFR1, VEGFR-1
Recombinant human soluble extracellular Flt-1 (D5)
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
2321
Store at 4°C in the dark.
IgG1
ELISA, Immunofluorescence
EWC
PBS
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.