Learn More
VEGFR2/KDR/Flk-1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NB100-530AF750
Código de producto. 18057214
  • € 567.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
VEGFR2/KDR/Flk-1 Polyclonal specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
VEGFR2/KDR/Flk-1
Polyclonal
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, FLK-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2
Rabbit
Affinity Purified
Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
3791.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Alexa Fluor 750
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
KDR
A synthetic peptide made to a C-terminal region of the mouse VEGF Receptor 2 protein (between residues 1300-1367). [Swiss-ProtNo. P35918]
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado