Learn More
VEGFR3/Flt-4 Antibody (7A3), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-18653AF350
Product Code. 18419142
  • € 721.00 / 0.10mL
Description
VEGFR3/Flt-4 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR3/Flt-4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VEGFR3/Flt-4
Monoclonal
Alexa Fluor 350
EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT-4, fms-related tyrosine kinase 4, LMPH1A, PCLFLT41, soluble VEGFR3 variant 1, soluble VEGFR3 variant 2, soluble VEGFR3 variant 3, Tyrosine-protein kinase receptor FLT4, vascular endothelial growth factor receptor 3, VEGFR-3, VEGFR3Fms-like tyrosine kinase 4
Purified, insect cell-derived recombinant mouse soluble FLT-4 (120 kDa)
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Hypoxia, Protein Kinase
2324
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, Immunofluorescence
7A3
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado