Learn More
Ansell Edmont™ Versatouch™ 72-287 Series Dyneema™ Fiber Heavy Weight Gloves
Excellent cut performance with ergonomic design to improve comfort. Suitable for contact with all foodstuffs.
Merk:  Ansell Edmont™ 72287060
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12689761
Hoeveelheid Prijs
1 € 188.00 / 6 stuks
2 € 164.50 / 6 stuks
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Contains Dyneema™
  • High cut resistance
  • Washable up to 90°C
  • Suitable for contact with all foodstuffs
Applications:
  • Boning
  • Carving
  • Fish processing
  • Fish filleting
  • Meals preparation
  • Fruit and vegetable processing
Specificatie
Specificatie
Dyneema™ Fiber
Knitwrist
Dyneema™ Fiber
72 Pairs
CE Mark, Standard CATEGORY II EN 388 : 254X
Dyneema™ Fiber
Dyneema™ Fiber
Cut resistant
Heavy Weight Gloves
Video's