Learn More
Invitrogen™ VGAT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA563620
Artikelnummer. 15751392
  • € 508.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ATSVSNKSQA KMSGMFARMG FQAATDEEAV GFAHCDDLDF EHRQGLQMDI LKAEGEPCGD EGAEAPVEGD IHYQRGSGAP LPPSGSKDQV G Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 93%.
The Vesicular GABA Amino Acid Transporter (VGAT) is responsible for transport of the inhibitory neurotransmitter into synaptic vesicles (McIntire et al., 1997). The VGAT protein (also known as the Vesicular Inhibitory Amino Aid Transporter or VIAAT) is expressed in synaptic vesicles of both glycine and GABAergic synapses throughout the CNS (Chaudhry et al., 1998). Expression of the VGAT protein changes during development and also in response to patterns of neuronal activity (De et al., 2005).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VGAT
Polyclonal
Unconjugated
SLC32A1
GABA and glycine transporter; GVAT; hVIAAT; mVGAT; mVIAAT; R75019; rGVAT; SLC32A1; solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1; solute carrier family 32 member 1; vasicular inhibitory amino acid transporter 10D; vesicular GABA transporter; Vesicular inhibitory amino acid transporter; Vgat; Viaat
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
140679
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H598
SLC32A1
Recombinant protein corresponding to Human VGAT. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99348).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt