Läs mer
VGLUT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-39000-25ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18617925
  • € 280.00 / 25µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
VGLUT1 Polyclonal specifically detects VGLUT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
VGLUT1
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Q9P2U7
SLC17A7
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PSISEEERKYIEDAIGESAKLMNPLTKFSTP
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
BNPIbrain-specific Na-dependent inorganic phosphate cotransporter, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, member 7, solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), Solute carrier family 17 member 7, VGluT1, VGLUT1vesicular glutamate transporter 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
57030
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.