Learn More
RBPJ Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 30044-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30233816
  • € 145.00 / 20µL
Description
The RBPJ antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RBPJ. This antibody recognizes human, mouse antigen. The RBPJ antibody has been validated for the following applications: WB, IP, IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
RBPJ
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
3516
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA
450 μg/mL
CBF1; IGKJRB; IGKJRB1; KBF2; MGC61669; RBP-J; RBPJK; RBPSUH; SUH; csl
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse
∼60 kDa
Liquid
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt