Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 System Block Upgrade Kit, TaqMan™ Array
Artikelnummer. 15850413 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 upgrade
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15850413 1 upgrade Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15850413 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4453546
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Allows the ViiA™ 7 Real-Time PCR System to operate using a TaqMan™ Array Block.
This kit allows the ViiA™ 7 Real-Time PCR System to operate using a TaqMan™ Array Block.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 384-well Microfluidic Card
Content And Storage Includes TaqMan Array Block, heated cover, plate adaptor and calibration kit.
For Use With (Equipment) ViiA™ 7 System
Reaction Speed Standard
Capacity 1 Array Card
Product Line TaqMan
Product Type System Block Upgrade Kit
Quantity 1 upgrade
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.