Learn More
Villin 1 Antibody (VIL1/1314 + VIL1/2376), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08919H
Product Code. 18683738
  • € 608.00 / 100µL
Description
Villin 1 Monoclonal antibody specifically detects Villin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Villin 1
Monoclonal
HRP
D2S1471, VIL, villin 1, villin-1
A recombinant fragment (around aa179-311) of human Villin 1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P09327)
100 μg
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
7429
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
VIL1/1314 + VIL1/2376
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado