Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Adjustable-Volume Pipetters
Código de producto. 11901396
Click to view available options
Volume (Metric):
0.2 to 2 μL
1 to 10 μL
10 to 100 μL
100 to 1000 μL
2 to 20 μL
20 to 200 μL
Color:
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11901396
Marca: VistaLab™ Technologies 10570010
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Naturally follows the contours of the palm
  • The adjustable hook can be easily positioned for a custom fit for left- or right-handed users
  • Fits comfortably in the palm of your hand
  • Volume setting is indicated by an LCD readout on the pipetter handle
  • Significantly improves postures and reduces forces associated with pipetting
  • Five popular volume settings can be programmed and recalled by pressing a single button
  • Energy release button stores the energy captured during the acquisition of tips and uses energy to push off the tip at the gentle push of a button
  • Low-force, form-fitting plunger allows user to manually control the speed of aspirating and dispensing with minimal effort
  • Nozzle with replaceable filter prevents contamination of the pipetter
  • Stands securely on the counter before, during, and after the job—no risk of contamination
  • In-lab calibration adjusted with internal software
Especificaciones
Accuracy ±1% at 10 μL, ±1.5% at 5 μL, ±2.5% (at 1 μL)
Autoclavable Not Autoclavable
Color Orange
Disposable Reusable
Grip Type Ergonomic
Material Polycarbonate ABS
Number of Channels 1
Product Line Ovation
Programmability No
Sterility Non-sterile
Type Adjustable Volume Pipette
Volume (Metric) 1 to 10 μL
Display LCD
For Use With (Application) Adjustable Hook Can be Easily Positioned for a Custom Fit for Left- or Right Hand Users
Includes CR2 battery, shelf hanger
Increments 0.01 μL
Quantity 1 Ea.
Warranty 2 Year Limited Warranty
Length (English) 9 in.
Width (English) 7 in.
Height (English) 3 in.
Electrical Requirements Replaceable CR2 Battery
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado