Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixed-Volume Pipetter
Product Code. 11922245
Click to view available options
Volume (Metric):
10, 100, 200, 1000 μL
100 μL
1000 μL
2 μL
20 μL
200 μL
25 μL
50 μL
500 μL
Accuracy:
±0.8%
±1.0%
±1.4%
±1.5%
±1.5%/ ±0.8%/ ±0.8%/ ±0.8%
Type:
Fixed Volume Pipette
Single Stroke Pipetter
Two Stroke Pipette
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11922245
Brand: VistaLab™ Technologies 12570002
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ovation™ pipettes have a unique and patented ergonomic design. They are the only pipettes that fully address the issues of posture, repetition, and force to significantly reduce strain and pain that occur from pipetting, while always providing superior accuracy and precision.
  • Mechanical 1-stroke (F1) or 2-stroke (with overblow) (F2) low-force plunger operation
  • Ovation F1 available from 5-1000 μL
  • Ovation F2 available from 1-1000 μL
  • Custom fixed volumes available upon request
  • Built in microtube cap opener
  • Nozzle with replaceable filter prevents contamination of pipetter
  • In-lab calibration adjustment possible
Specifikationer
Accuracy ±1.5%
Autoclavable Not Autoclavable
Color Red
Disposable Reusable
For Use With Micropipette Tip
Material Polycarbonate ABS
Model F2
Number of Channels 1
Sterility Non-sterile
Type Two Stroke Pipette
Volume (Metric) 2 μL
For Use With (Application) Micro Pipetting/Liquid Transfer
Includes Shelf hanger, calibration key
Precision 0.90%
Quantity 1 Ea.
Warranty 2 Year Limited Warranty
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.