Learn More
VistaLab™ Technologies Pipette Tips: Sterile, Filtered
Click to view available options
Volume (Metric):
2 μL
25 μL
250 μL
1250 μL
Unit Size:
Pack of 960
Description
- Sterile tips packaged in VistaRaks or Individually Wrapped
- VistaRak: 5 racks, 192 tips/rack
- Use VistaLab pipette tips to maximize the exceptional performance and benefits of Ovation pipettes
- All VistaLab pipettes are calibrated with VistaLab tips to provide a perfect fit and deliver reliable performance every time
Order Info
Packaged 192 tips/rack, 5 racks/case
Specifications
Specifications
| Volume (Metric) | 1250 μL |
| Filtered | Filtered |
| Sterility | Sterile |
| Color | Clear |
| Rack Color | Blue |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Length (English) | 3.4 in. |
| Thickness | 5 in. |
| Clean Claims | DNase, RNase, and Pyrogen free |
| Sterilization Method | e-beam |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido