Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 RC Ultrafiltration Centrifugal Concentrators
BIOPHARMA
Produktkode 16626942 Shop alle Sartorius produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Quantity:
12/Pk.
48/Pk.
Förpackningsstorlek
Pack of 12
Pack of 48
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16626942
missing translation for 'mfr': Sartorius VS15TR01
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Vivaspin™ Turbo 15 Regenerated Cellulose (RC) ultrafiltration centrifugal concentrators for protein, DNA, nanoparticle and virus concentration for 4-15 mL sample volumes. Acquire the fastest sample concentration with the highest recoveries for your protein samples.
Vivaspin™ Turbo centrifugal concentrators offer the optimal choice for maximum concentration or buffer exchange applications, with their broad range of MWCOs and market unique membrane choice of RC and PES membrane.
The Vivaspin™ Turbo 15 RC concentrators are the Regenerated Cellulose concentrators with the highest flow rates on the market due to their large, twin vertical membranes and sleek internal profile, which minimize protein polarization and subsequent fouling of the membrane and ensures maximum process speeds right down to the last 100 μL.
  • Unique optimal membrane choice (PES and RC)
  • Complete recoveries
  • Fastest concentrations
  • Highest chemical resistance
  • Easy retentate collection
  • Graduated and markable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Disposable Single-use
Filter Type Ultrafiltration
For Use With (Equipment) Centrifuge
Material (Membrane) Regenerated Cellulose
MWCO 10 kDa
Sample Volume 15 mL
Sterility Non-sterile
Housing Material Polypropylene
Quantity 12/Pk.
Type Centrifugal Concentrator
Volume (Metric) 15 mL
Length (Metric) 77 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.