Learn More
VOC BTEX Mixture 162 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30317375
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30317375 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30317375 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09000162ME
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 71-43-2, 100-41-4, 108-38-3, 95-47-6, 106-42-3, 108-88-3
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.