Learn More
VOC Mixture 589 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Specifications
Specifications
| CAS | 96-23-1, 110-80-5, 109-86-4, 110-49-6, 111-15-9, 107-13-1 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
Product Content Correction
Product Title
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur