Learn More
Von Willebrand Factor Antibody (VWF/2480), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08943F
Product Code. 18668286
  • € 608.00 / 100µL
Description
Von Willebrand Factor Monoclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Von Willebrand Factor
Monoclonal
FITC
coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF
Recombinant full-length human Von Willebrand Factor protein (Uniprot: P04275)
100 μg
Cancer
7450
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
VWF/2480
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato