Learn More
VSIG4 Antibody (005), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90065AF700
Artikelnummer. 18287786
  • € 615.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
VSIG4 Monoclonal specifically detects VSIG4 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VSIG4
Monoclonal
Alexa Fluor 700
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
11326
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
5
ELISA, Sandwich ELISA Detection
CRIg, Ig superfamily protein, Protein Z39Ig, V-set and immunoglobulin domain containing 4, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4, Z39IGcomplement receptor of the immunoglobulin superfamily
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human VSIG4 (Q9Y279-1; Met 1-Pro 283).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt