missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VSNL1 Monoclonal Antibody (OTI2D5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA
Specifications
| Antigen | VSNL1 |
|---|---|
| Clone | OTI2D5 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17510603
|
Origene Technologies
TA802088S |
30 μL |
POA
30µL |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
17590593
|
Origene Technologies
TA802088 |
100 μL |
POA
100µL |
Ej tillämpligt | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beskrivning
VSNL1 Monoclonal antibody specifically detects VSNL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifikationer
| VSNL1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG2b | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI2D5 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel