Learn More
VSNL1 Mouse anti-Human, Clone: UMAB116, liquid, UltraMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies UM870035
Encompass_Preferred
Product Code. 17590105
  • € 271.04 / 30µL
Description
This gene is a member of the visinin/recoverin subfamily of neuronal calcium sensor proteins. The encoded protein is strongly expressed in granule cells of the cerebellum where it associates with membranes in a calcium-dependent manner and modulates intracellular signaling pathways of the central nervous system by directly or indirectly regulating the activity of adenylyl cyclase. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but their full-length nature has not been determined.
Specifications
Specifications
VSNL1
Monoclonal
0.5-1.0 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P62760
VSNL1
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 2-191 of human VSNL1 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin)
UMAB116
Unconjugated
VSNL1
HLP3, HPCAL3, HUVISL1, VILIP, VILIP-1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
7447
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato