Learn More
W-5 hydrochloride, R&D Systems™
Description
Calmodulin antagonist (inhibits Ca2+-calmodulin dependent PDE with an IC50 of 240 μM).
Spécification
Spécification
| CAS | 61714-25-8 |
| Molecular Formula | C16H23ClN2O2S |
| MDL Number | MFCD00058043 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | w-5 hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, w-5, hydrochloride, n-6-aminohexyl naphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hcl, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide, hcl, acmc-209mvm, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide monohydrochlorde, 1-naphthalenesulfonamide, n-6-aminohexyl-, monohydrochlorde |
| InChI Key | HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].NCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
| IUPAC Name | hydrogen N-(6-aminohexyl)naphthalene-1-sulfonamide chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.88 |
| PubChem CID | 173829 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?