Learn More
WDR4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 307.65
Specifications
Antigen WDR4
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18653132
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97810-100ul
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 326.00
€ 307.65 / 100µL
Save € 18.35
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18659164
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97810-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
WDR4 Polyclonal antibody specifically detects WDR4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
WDR4
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
tRNA (guanine-N(7)-)-methyltransferase subunit WDR4, WD repeat domain 4, 10TRM82, WD repeat-containing protein 4
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human WDR4 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
10785
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato